Boiler hydrometers
Fournisseur: AMARELL, ARNO
H841660-FL H841664-FL H841668-FL
AMARH841660-FLEA 107 EUR InStock
AMARH841660-FL AMARH841664-FL AMARH841668-FL
Boiler hydrometers
Hydromètres
Hydrometers with thermometer for boiler feed water according to Doctor Ammer.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with well visible print
  • Bottom pointed end
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité