L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Precision thermometers
Fournisseur: Amarell
M250470-FL M250472-GA
AMARM250470-FLEA 0 EUR InStock
AMARM250470-FL AMARM250472-GA
Precision thermometers
Thermometers Analoge thermometers
Melting point thermometers according to Kofler.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem
These thermometers are suitable for government verification.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité