L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Advanced, Pipettes de transfert à volume exact non stériles
Fournisseur: VWR Collection
612-5846EA 22.3 EUR InStock
612-5846 612-5847 612-5848 612-5849 612-5850
VWR® Advanced, Pipettes de transfert à volume exact non stériles
Pipettes Pipettes Pasteur
LDPE, usage unique. Ces pipettes incassables tout-en-un éliminent les risques de bris de verre et d’exposition à des matières infectieuses.
  • À utiliser entre -20 et +50 °C
  • Non stérile
  • Répond aux exigences du BSE/TSE
Idéales pour le transfert et la distribution de liquides en toute sécurité et dans tous les types de laboratoires.
Les pipettes sont fabriquées conformément à la norme ISO 13485.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité