Huile minérale lourd, blanc stabilisé USP, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Stabilization: Stabilised with vitamin E 10-20 ppm
6357-10EA 246.78 EUR InStock
6357-10 6357-19 6357-04
Huile minérale lourd, blanc stabilisé USP, Macron Fine Chemicals™
Huile minérale
Densité: 0.88 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07263
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Acidity Passes Test
USP - Limit of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Passes Test
USP - Limit of Sulfur Compounds Passes Test
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Specific Gravity at 25°/25°C 0.845 - 0.905
USP - Viscosity at 40 C, mm₂/s 34.5 - 150.0
USP - Readily Carbonizable Substances Passes Test
USP - Solid Paraffin Passes Test
Only Class 3 Solvents are likely to be present. Residual concentration of all Class 3 Solvents is <0.5%.
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by
EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of
this material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité