L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chiral HPLC columns, NUCLEOCEL DELTA
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720445.46 720446.46 720450.46 720451.46 721185.30 721186.30
MANA720445.46EA 2645 EUR InStock
MANA720445.46 MANA720446.46 MANA720450.46 MANA720451.46 MANA721185.30 MANA721186.30
Chiral HPLC columns, NUCLEOCEL DELTA
Colonnes pour chromatographie
Cellulose-modified silica phases for HPLC enantiomer separation.
  • Base material: silica gel
  • Chiral selector: cellulose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate)
  • Phases for normal phase or reversed phase mode
NUCLEOCEL DELTA is recommended for enantiomer separation methods in reference to a successful application note and for chiral method developments of pharmaceutically active compounds, pollutants, food ingredients, catalysts, and bioorganic compounds.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard columnMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité