HPLC columns, sugar analysis, NUCLEOSIL® Carbohydrate
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720905.40 721170.30
MANA720905.40EA 685 EUR InStock
MANA720905.40 MANA721170.30
HPLC columns, sugar analysis, NUCLEOSIL® Carbohydrate
Colonnes pour chromatographie
Silica-based phase for HPLC separation of mono- and disaccharides.
  • Robust spherical silica gel
  • Amino modification
  • RP separation of mono- and disaccharides
NUCLEOSIL® Carbohydrate is recommended for easy separations of mono- and dissacharides under reversed phase conditions.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité