Huile minérale léger, blanc NF, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
6358-19EA 857.12 EUR InStock
6358-19 6358-04 6358-10
Huile minérale léger, blanc NF, Macron Fine Chemicals™
Huile minérale
Point d'ébullition: 300 - 500 °C (1013 hPa)
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 215 °C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets N.F. Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 0.818 - 0.880
NF - Specific Gravity at 25°/25°C 0.818 - 0.880
NF - Viscosity at 40 C, mm₂/s 3.0 - 34.4
NF - Readily Carbonizable Substances Passes Test
NF - Solid Paraffin Passes Test
NF - Acidity Passes Test
NF - Limit of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Passes Test
NF - Limit of Sulfur Compounds Passes Test
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
Only Class 3 Solvents are likely to be present. Residual concentration of all Class 3 Solvents is <0.5%.
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by
EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of
this material.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité