Culture media, in petri dishes, tryptic soy agar, with LTHThio
Fournisseur: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
1467830020 1467830200
HEIP1467830020EA 71.9 EUR InStock
HEIP1467830020 HEIP1467830200
Culture media, in petri dishes, tryptic soy agar, with LTHThio
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
TSA can be used in environmental monitoring for isolators and clean rooms (surface and air monitoring). Also used for the detection of fungi and bacteria.
TSA contains CASO agar, casein soybean digest agar with lecithin, tween, histidin and thiosulphate, tryptone soya agar, tryptic soy agar with neutraliser.
Conditionnement: Packaged in fibre case.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité