EDTA sel disodique solution 0.5 M, AccuGENE®
Fournisseur: LONZA
51234 51201
733-1650EA 224 EUR InStock
733-1650 733-1632
EDTA sel disodique solution 0.5 M, AccuGENE®
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité