(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic Acid, (+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid
H56567.03 H56567.06
H56567.03EA 41.4 EUR InStock
H56567.03 H56567.06
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid 99%
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064215
Numéro CAS: 7322-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité