4-Deoxypyridoxine hydrochloride ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
Synonyms: 5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol hydrochloride, 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxine HCl
21863-1 21863-100 21863-250 21863-500
CAYM21863-1EA 341 EUR InStock
CAYM21863-1 CAYM21863-100 CAYM21863-250 CAYM21863-500
4-Deoxypyridoxine hydrochloride ≥98%, solide cristallin
4-Deoxypyridoxine hydrochloride
4-Deoxypyridoxine (4-DPD) is a vitamin B6 antimetabolite with diverse biological activities. It inhibits transport of pyridoxine, pyridoxal, and pyridoxamine in and reduces growth of S. carlsbergensis cells. 4-DPD inhibits sphingosine-1-phosphate (S1P) lyase and reduces cyclic stretch-induced apoptosis in alveolar epithelial MLE-12 cells.
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 189,64 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00051296
Numéro CAS: 148-51-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
λmax 286 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité