HPLC columns, NUCLEODUR® C4 ec
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
760193.30 761989.20 761989.30 760193.20 760194.20 760194.30 760195.20 760195.30 760195.40 760195.46 760196.20 760196.30 760196.40 760196.46 760193.46 760194.40 760194.46 760193.40
MANA760193.30EA 353 EUR InStock
MANA760193.30 MANA761989.20 MANA761989.30 MANA760193.20 MANA760194.20 MANA760194.30 MANA760195.20 MANA760195.30 MANA760195.40 MANA760195.46 MANA760196.20 MANA760196.30 MANA760196.40 MANA760196.46 MANA760193.46 MANA760194.40 MANA760194.46 MANA760193.40
HPLC columns, NUCLEODUR® C4 ec
Colonnes pour chromatographie
NUCLEODUR® C4 ec is a medium density monomeric butyl modified silica phase for HPLC.
  • High purity spherical silica gel
  • Weakly hydrophobic, endcapped phase with polar selectivity for RP chromatography
  • Separation mechanism based on slight hydrophobic and selective residual silanol interactions
The wide pore RP phase (300 Å) is ideal for the separation of biological macromolecules like proteins or peptides in daily routine analysis.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité