Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,5-dinitrosalicylíque solution 1% (p/v)

Fournisseur: FF-CHEMICALS
Attention
Synonyms: Acide 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoïqueAcide 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque

FFCHFF62185LEA 593 EUR InStock
FFCHFF62185L
Acide 3,5-dinitrosalicylíque solution 1% (p/v)
Acide 3,5-dinitrosalicylíque


Formule: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007104
Numéro CAS: 609-99-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité