Tin plating, en poudre, sans électricité part A
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44176.TD 44176.XA
44176.TDEA 145 EUR InStock
44176.TD 44176.XA
Tin plating, en poudre, sans électricité part A
Tin plating
Used to preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03703330
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité