L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HPLC columns, analysis of nucleic acids, NUCLEOGEN® DEAE
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
736400.40 736596.40 736598 736601 736597.100 736599.100 736602.100
MANA736400.40EA 214 EUR InStock
MANA736400.40 MANA736596.40 MANA736598 MANA736601 MANA736597.100 MANA736599.100 MANA736602.100
HPLC columns, analysis of nucleic acids, NUCLEOGEN® DEAE
Colonnes pour chromatographie
Silica-based phase for HPLC separation of nucleic acids.
  • Robust spherical silica gel
  • DEAE anion exchanger
  • Separation of oligonucleotides, DNA and RNA fragments
NUCLEOGEN® 60-7 DEAE is recommended for the separation of oligonucleotides up to chain lengths of 40 bases.
NUCLEOGEN® 500-7 DEAE can be applied for the separation of tRNA, mRNA, and viroids in the intermediate molecular weight range (25000 to 1000000 daltons).
NUCLEOGEN® 4000-7 DEAE is suitable for the separation of plasmids, DNA restriction fragments, ribosomal RNA, messenger RNA andMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité