Petroleum standards, polywax
Fournisseur: Restek
36224 36225 36227
REST36224EA 38.4 EUR InStock
REST36224 REST36225 REST36227
Petroleum standards, polywax
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
These high molecular weight hydrocarbon waxes are useful for simulated distillation and other high temperature GC work.
Supports ASTM Methods D2887, D6352, D7169, D7398, and D7500.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité