(±)-Butanol-2 ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: (±)-Alcool butylique secondaire
19440-1LEA 88.4 EUR InStock
19440-1L 19440-2.5L
(±)-Butanol-2 ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
(±)-Butanol-2
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C
Point de fusion: -89 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004569
Numéro CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
ONU: 1120
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.397 (lit.)
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.396 - 1.398
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Aromatic substances (as C₆H₆) Max. 0.01 %
tert-Butanol Max. 0.1 %
Aldehydes (as HCHO) Max. 100 ppm
2-propanol (GC) Max. 0.1 %
methyl ethyl ketone (GC) Max. 1000 ppm
Ketones (as CH₃COCH₃) Max. 100 ppm
Vapor Density 2.6 (vs air)
Explosion Limit 9.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité