Solutions pour explosifs à composant unique
Fournisseur: Restek
31452 31453 31498 31499 31600 31602 31612 31657 31658 31659 31660 31661 31662 31663 31664 31665 31666 31667 31668 31669 31670 31671 31821 33901
REST31452EA 52 EUR InStock
REST31452 REST31453 REST31498 REST31499 REST31600 REST31602 REST31612 REST31657 REST31658 REST31659 REST31660 REST31661 REST31662 REST31663 REST31664 REST31665 REST31666 REST31667 REST31668 REST31669 REST31670 REST31671 REST31821 REST33901
Solutions pour explosifs à composant unique
Étalons Étalons organiques
Les solutions d'explosifs à composant unique soutiennent la fermeture et l'assainissement des bases du ministère américain de la défense.
  • Mélanges et simples supportant la méthode LC US EPA 8330
  • Mélanges et simples supportant la méthode GC-ECD US EPA 8095
  • Étalons internes et substituts pour les deux méthodes.
Ces matériaux permettent d'analyser les nitroaromatiques, les nitramines et les nitroesters par GC-ECD (méthode 8095). Les composés répertoriés sont des explosifs, des intermédiaires de fabrication ou des produits de dégradation. Les mélanges de la méthode 8095 contiennent les composants à des rapports de concentration appropriés pour le DPE.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité