1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: HFIP
N151-05EA 1250 EUR InStock
N151-05
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Point d'ébullition: 59,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
ONU: 1760
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₃H₂F₆0) (by GC, corrected for water) ≥99 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.100 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité