Potassium bromure 0.1 M en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
85808.290EA 30.7 EUR InStock
85808.290
Potassium bromure 0.1 M en solution aqueuse
Potassium bromure
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité