Sodium hydroxyde 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hydroxyde de sodium
5041.1000EA 67.6 EUR InStock
5041.1000
Sodium hydroxyde 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 9.5 - 10.5 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité