Diesel fuel #2 (ASTM Class 5 Accelerant)
Fournisseur: Restek
31233 31234 31235 31236
REST31233EA 69.7 EUR InStock
REST31233 REST31234 REST31235 REST31236
Diesel fuel #2 (ASTM Class 5 Accelerant)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
These solutions are prepared from a single-source (one-refinery) product.
  • Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs
The weathered materials indicate the percent weight loss from the original material.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité