Charbon actif, GPR RECTAPUR® pour adsorption du gaz
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
84147.293EA 48.8 EUR InStock
84147.293 84147.362 84147.460
Charbon actif, GPR RECTAPUR® pour adsorption du gaz
Charbon actif
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2,III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité