Sodium thiosulfate 0.05 M (0.05N) solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium hyposulfite
85813.410EA 141 EUR InStock
85813.410 85813.290
Sodium thiosulfate 0.05 M (0.05N) solution volumétrique
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité