Acide oxalique 0.1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide éthane dioïque
85807.290EA 58.3 EUR InStock
85807.290
Acide oxalique 0.1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité