Acide nitrique 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
310568.1000EA 34.9 EUR InStock
310568.1000
Acide nitrique 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité