L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant IL-15 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-86AF-100UG 100-86AF-10UG 100-86AF-1UG 100-86AF-500UG
SHBT100-86AF-100UGEA 572 EUR InStock
SHBT100-86AF-100UG SHBT100-86AF-10UG SHBT100-86AF-1UG SHBT100-86AF-500UG
Human Recombinant IL-15 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 15 (IL-15) is a widely expressed proinflammatory cytokine that is structurally and functionally related to interleukin 2 (IL-2). IL-15 signals through JAK kinases to activate STAT3, STAT5, and STAT6 transcription factors. IL-15 regulates the activation of T cells, neutrophils, and macrophages, and is a stimulatory cytokine promoting dendritic cell function. IL-15 expression is dysregulated in chronic inflammatory disorders, including rheumatoid arthritis, psoriasis, and pulmonary inflammatory diseases. Therefore, IL-15 may serve as an effective therapeutic target, due to the beneficial outcomes of IL-15 neutralisation in models of psoriasis and diabetes. Human IL-15 shows activity on mouse cells.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: This product is for research use only and is not for use in humans.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité