L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant IL-7 (Animal free) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-03AF-100UG 200-03AF-10UG 200-03AF-1MG 200-03AF-500UG
SHBT200-03AF-100UGEA 766 EUR InStock
SHBT200-03AF-100UG SHBT200-03AF-10UG SHBT200-03AF-1MG SHBT200-03AF-500UG
Mouse Recombinant IL-7 (Animal free) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is an important regulator of B and T cell development. IL-7 is secreted by bone marrow and thymic stromal cells, dendritic cells, intestinal epithelial cells, hepatocytes, and keratinocytes. IL-7 signals through the interleukin 7 receptor (IL-7R) to promote the differentiation of hematopoietic stem cells into T cells, B cells, and natural killer cells. IL-7 is also a regulator of intestinal mucosal lymphocyte proliferation. Human and mouse IL-7 show species cross-reactivity.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité