Pig Recombinant IL2 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
400-15-5UG 400-15-20UG 400-15-100UG 400-15-500UG 400-15-1MG
SHBT400-15-5UGEA 69.6 EUR InStock
SHBT400-15-5UG SHBT400-15-20UG SHBT400-15-100UG SHBT400-15-500UG SHBT400-15-1MG
Pig Recombinant IL2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 2 (IL-2) is an immunomodulatory cytokine that is produced by lymphocytes. IL-2 signals through the IL-2R receptor to induce activated T cell proliferation and promote T cell differentiation. IL-2 also stimulates the proliferation and differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes, and macrophages.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité