L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Blanket warmers with forced convection, IFbw
Fournisseur: MEMMERT
IF110BW IF260BW IF450BW IF750BW
MEMMIF110BWEA 2971 EUR InStock
MEMMIF110BW MEMMIF260BW MEMMIF450BW MEMMIF750BW
Blanket warmers with forced convection, IFbw
Incubateurs Incubateurs standard
IFbw blanket warmer are suitable for warming non-sterile blankets and cloths, these are preheated to a precise temperature so they are readily available to help keep patients warm. This minimises the risk of complications such as wound infections, cardiovascular disorders, cardiac arrhythmia or vascular disorders. Thanks to the stainless steel chamber and outside surfaces, the units are easy to clean. Built-in safety features.
  • Temperature range limited to 80 °C to prevent overheating the cotton fabrics if the chamber is overloaded
  • Hermetically sealed
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité