Ammonium thiocyanate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium sulfocyanure
302634.1000EA 35.3 EUR InStock
302634.1000
Ammonium thiocyanate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité