Unleaded gasolines (ASTM Class 2 Accelerant)
Fournisseur: Restek
30096 30097 30098 30099 30436
REST30096EA 72.2 EUR InStock
REST30096 REST30097 REST30098 REST30099 REST30436
Unleaded gasolines (ASTM Class 2 Accelerant)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The weathered materials indicate the percent weight loss from the original material. Prepared from a single source (one refinery) product.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité