Carbonate d'éthylène pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethylène carbonate1,3-Dioxa-2-cyclopentanone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.44011.0100EA 31.3 EUR InStock
8.44011.0100 8.44011.1000
Carbonate d'éthylène pour la synthèse
Carbonate d'éthylène
  • pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
Formule: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Densité: 1,32 g/cm³ (40 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Numéro MDL: MFCD00005382
Numéro CAS: 96-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité