Capillary columns, Rtx®-5
Fournisseur: Restek
40201-6850 10220-6850 10223-303 10223-6850 10224-042 10224-125042 10224-128042 10224-1286850 10224-304 10224-6850 10226-303 10226-304 10238-271 10238-303 10238-6850 10239-303 10239-304 10239-305 10239-324 10239-325 10239-365 10239-6850 10251-305 10251-6850 10252-305 10252-6850 10253-303 10253-6850 10254-031 10254-280 10254-303 10254-304 10254-305 10254-307 10254-328 10254-329 10254-6850 10255-042 10255-305 10256-6850 10257-362 10257-6850 10267-6850 10270-304 10270-305 10272-304 10277-305 10279-1266850 10279-305 10279-6850 10282-305 10283-305 10283-6850 10284-042 10284-304 10284-6850 10285-1266850 10285-305 10285-6850 10287-304 10290-6850
REST40201-6850EA 0 EUR InStock
REST40201-6850 REST10220-6850 REST10223-303 REST10223-6850 REST10224-042 REST10224-125042 REST10224-128042 REST10224-1286850 REST10224-304 REST10224-6850 REST10226-303 REST10226-304 REST10238-271 REST10238-303 REST10238-6850 REST10239-303 REST10239-304 REST10239-305 REST10239-324 REST10239-325 REST10239-365 REST10239-6850 REST10251-305 REST10251-6850 REST10252-305 REST10252-6850 REST10253-303 REST10253-6850 REST10254-031 REST10254-280 REST10254-303 REST10254-304 REST10254-305 REST10254-307 REST10254-328 REST10254-329 REST10254-6850 REST10255-042 REST10255-305 REST10256-6850 REST10257-362 REST10257-6850 REST10267-6850 REST10270-304 REST10270-305 REST10272-304 REST10277-305 REST10279-1266850 REST10279-305 REST10279-6850 REST10282-305 REST10283-305 REST10283-6850 REST10284-042 REST10284-304 REST10284-6850 REST10285-1266850 REST10285-305 REST10285-6850 REST10287-304 REST10290-6850
Capillary columns, Rtx®-5
Colonnes pour chromatographie
General purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), essential oils, semivolatiles.
Low polarity phase; Crossbond® 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
Temperature range: –60 to 350 °C
Suitable replacement for: HP-5, DB-5, CP-Sil 8 CB, ZB-5 NOTE: DB-5MS is a silarylene-based polymer, similar to Rxi-5Sil MS. Equivalent to USP G27 and G36 phases.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité