Unleaded gasoline composite standards for UST monitoring
Fournisseur: Restek
30081 30205 30206 30205-3 30205-5 30206-3 30206-5
REST30081EA 72.2 EUR InStock
REST30081 REST30205 REST30206 REST30205-3 REST30205-5 REST30206-3 REST30206-5
Unleaded gasoline composite standards for UST monitoring
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Unleaded gasoline composite standards are comprised of three separate sources each of 87, 89, and 93 octanes blended in equal portions.
Gasoline standards may exhibit lot-to-lot variation.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité