LC columns, raptor fluoroPhenyl (USP L43)
Fournisseur: Restek
9319512 9319515 931951E 931953E 9319552 9319562 9319555 931955E 9319565 931956E 9319575 9319A12 9319A15 9319A1E 9319A32 9319A35 9319A3E 9319A52 9319A55 9319A5E 9319A62 9319A65 9319A6E
REST9319512EA 715 EUR InStock
REST9319512 REST9319515 REST931951E REST931953E REST9319552 REST9319562 REST9319555 REST931955E REST9319565 REST931956E REST9319575 REST9319A12 REST9319A15 REST9319A1E REST9319A32 REST9319A35 REST9319A3E REST9319A52 REST9319A55 REST9319A5E REST9319A62 REST9319A65 REST9319A6E
LC columns, raptor fluoroPhenyl (USP L43)
Colonnes pour chromatographie
Raptor fluoroPhenyl columns combine the speed of 2,7 and 5 µm superficially porous particles with the resolution of highly selective USLC technology.
  • Capable of both reversed phase and HILIC separations
  • Ideal for increasing sensitivity and selectivity in LC-MS analyses
  • Offers increased retention for charged bases
Raptor fluoroPhenyl columns are also amenable to LC-MS because of the efficiency with acidic mobile phases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité