Fuel oil #6 standards
Fournisseur: Restek
31218 31248 31249
REST31218EA 69.7 EUR InStock
REST31218 REST31248 REST31249
Fuel oil #6 standards
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
A high-viscosity residual type of heavy fuel oil requiring preheating to 104 to 127 °C. This material is also known as residual fuel oil (RFO) or Bunker C.
Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité