8270 Benzidines mix
Fournisseur: Restek
31688 31852
REST31688EA 69.7 EUR InStock
REST31688 REST31852
8270 Benzidines mix
Étalons Étalons organiques
The analysis of semivolatile organic pollutants in solid waste, soil, water, and air matrices using gas chromatography - mass spectrometry (GC - MS).
The compounds are Benzidine, 3,3' - dichlorobenzidine, 3,3' - dimethylbenzidine (o-tolidine).
Certifications: EPA
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité