502.2 MegaMix standards
Fournisseur: Restek
30431 30432
REST30431EA 245 EUR InStock
REST30431 REST30432
502.2 MegaMix standards
Étalons Étalons organiques
Includes all target analytes except the six gases, which are available separately as 502.2 calibration mix #1.
Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Contains: benzene (71-43-2); bromobenzene (108-86-1); bromochloromethane (74-97-5); bromodichloromethane (75-27-4); bromoform (75-25-2); n-butylbenzene (104-51-8); sec-butylbenzene (135-98-8); tert-butylbenzene (98-06-6); carbon tetrachloride (56-23-5); chlorobenzene (108-90-7); chloroform (67-66-3); 2-chlorotoluene (95-49-8); 4-chlorotoluene (106-43-4); dibromochloromethane (124-48-1); 1,2-dibromo-3-chloropropane (dbcp) (96-12-8); 1,2-dibromoethane (edb) (106-93-4); dibromomethane (74-95-3); 1,2-dichlorobenzene (95-50-1); 1,3-dichlorobenzene (541-73-1); 1,4-dichlorobenzene (106-46-7); 1,1-dichloroethane (75-34-3); 1,2-dichloroethane (107-06-2); 1,1-dichloroethene (75-35-4); cis-1,2-dichloroethene (156-59-2); trans-1,2-dichloroethene (156-60-5); 1,2-dichloropropane (78-87-5); 1,3-dichloropropane (142-28-9); 2,2-dichloropropane (594-20-7); 1,1-dichloropropene (563-58-6); cis-1,3-dichloropropene (10061-01-5); trans-1,3-dichloropropene (10061-02-6); ethylbenzene (100-41-4); hexachloro-1,3-butadiene (hexachlorobutadiene) (87-68-3); isopropylbenzene (cumene) (98-82-8); 4-isopropyltoluene (p-cymene) (99-87-6); methylene chloride (dichloromethane) (75-09-2); naphthalene (91-20-3); n-propylbenzene (103-65-1); styrene (100-42-5); 1,1,1,2-tetrachloroethane (630-20-6); 1,1,2,2-tetrachloroethane (79-34-5); tetrachloroethene (127-18-4); toluene (108-88-3); 1,2,3-trichlorobenzene (87-61-6); 1,2,4-trichlorobenzene (120-82-1); 1,1,1-trichloroethane (71-55-6); 1,1,2-trichloroethane (79-00-5); trichloroethene (79-01-6); 1,2,3-trichloropropane (96-18-4); 1,2,4-trimethylbenzene (95-63-6); 1,3,5-trimethylbenzene (108-67-8); m-xylene (108-38-3); o-xylene (95-47-6); p-xylene (106-42-3).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité