Acide nitrique 2%, Optima® blanc de calibration
Fournisseur: PerkinElmer
Attention
PERCN0773120EA 139 EUR InStock
PERCN0773120
Acide nitrique 2%, Optima® blanc de calibration
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011349
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité