Ferrules, GRAPHPACK®
Fournisseur: Restek
22223 22224
REST22223EA 0 EUR InStock
REST22223 REST22224
Ferrules, GRAPHPACK®
Raccords et connecteurs
GRAPHPACK® technology provides a complete system that quickly and reliably makes a leak-tight, low-dead-volume connection.
  • Ideal seal for Gerstel CIS 3 and CIS 4 PTV Inlets and also for GC applications
  • Central component is a metal-jacketed graphite ferrule
  • Fit columns with internal diameters ranging from 0,25 to 0,53 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité