Iode ≥99.8%, Solide ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
207772-100G 207772-2.5KG 207772-500G 207772-1KG
207772-100GEA 118 EUR InStock
207772-100G 207772-2.5KG 207772-500G 207772-1KG
Iode ≥99.8%, Solide ACS, Fluka™
Iode
Honeywell ACS solvents for general laboratory use are:
  • A value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested meet ACS general use specifications
Formule: I₂
Point de fusion: 113.5 °C
Densité: 4.930 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3495
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Bromine and chlorine (as chloride) Max. 0.005 %
Form Solid
Vapor Pressure 0.31 mmHg ( 25 °C)
Resistivity 1.3E15 μΩ-cm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité