di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥98.5% pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium phosphate dibasique dihydratéSodium phosphate disodique dihydraté
71633-250GEA 94.9 EUR InStock
71633-250G
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥98.5% pour HPLC, Fluka™
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
MW: 177,99 g/mol
Point de fusion: 450 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (16 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 102.0 %
pH (10 %) 8.8 - 9.4
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 320 nm Max. 0.02
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité