di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 98.0-102.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium phosphate dibasique heptahydratéSodium phosphate disodique heptahydraté
S9390-6X500GEA 366 EUR InStock
S9390-6X500G S9390-1KG S9390-100G S9390-500G
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 98.0-102.0% ACS, Fluka™
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté
Formule: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268,07 g/mol
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149180
Numéro CAS: 7782-85-6
ADR: 3,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité