Acétonitrile ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ pour LC-MS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34967-1L 34967-2.5L 34967-250ML 34967-6X1L 34967-4X2.5L 34967-45L 34967-18L-RC
34967-1LEA 179 EUR InStock
34967-1L 34967-2.5L 34967-250ML 34967-6X1L 34967-4X2.5L 34967-45L HONC34967-18L-RC
Acétonitrile ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ pour LC-MS, Riedel-de Haën™
Acetonitrile
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 82 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -46 °C
Densité: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Propionitrile (GC) Max. 0.2 %
Non-volatile matter Max. 0.0002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Silver (Ag) Max. 0.1 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.05 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.05 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
HPLC Gradient at 210 nm Max. 1 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 0.2 mAU
Baseline drift at 210 nm Max. 12 mAU
Suitability for the LC-MS complying
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
Absorbance at 195 nm Max. 0.097
Absorbance at 200 nm Max. 0.022
Absorbance at 230 nm Max. 0.004
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité