Ethyle acétate ≥99.8%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
494518-1L 494518-2L
494518-1LEA 117 EUR InStock
494518-1L 494518-2L
Ethyle acétate ≥99.8%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.901 g/cm³
Point d'éclair: 11.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Titrable Acid Max. 0.0009 meq/g
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 275 nm Max. 0.01
Absorbance at 263 nm Max. 0.05
Absorbance at 254 nm Max. 1.00
Vapor Pressure 73 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité