Acide trifluoroacétique ≥99.0%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: TFA
302031-100ML 302031-10X1ML
302031-100MLEA 0 EUR InStock
302031-100ML 302031-10X1ML
Acide trifluoroacétique ≥99.0%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Fluka™
Acide trifluoroacétique
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 742035
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) 99.0 - 101.0 %
Assay (GC) Min. 99.0 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 20
Vapor Density 3.9 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité