Propanol-2 ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour LC-MS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
34965-1L 34965-2.5L 34965-6X1L 34965-4X2.5L
34965-1LEA 67.5 EUR InStock
34965-1L 34965-2.5L 34965-6X1L 34965-4X2.5L
Propanol-2 ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour LC-MS, Riedel-de Haën™
Propanol-2
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 77-83 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -90 °C
Densité: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particles > 0,5 µm effective P/ml
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.001 %
Silver (Ag) Max. 0.1 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Transmittance at 220 nm Min. 50 %
Transmittance at 230 nm Min. 75 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
HPLC Gradient at 254 nm Max. 5 mAU
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb
Suitability for the LC-MS complying
Vapor Pressure 44 mmHg ( 25 °C)
Refractive Index n20/D 1.377 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité