L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-2 ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
650447-1L 650447-2.5L 650447-4X2.5L
650447-1LEA 118 EUR InStock
650447-1L 650447-2.5L 650447-4X2.5L
Propanol-2 ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Propanol-2
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 77…83 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 275 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.30
Absorbance at 245 nm max. 1.0
Fluorescence (chinin) at 365 nm max. 0.5 ppb
GC (as heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Vapor Density 2.1 (vs air)
Autoignition Temperature 750 °F
Explosion Limit 2 %
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité