Méthanol ≥99.8% ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
179337-500ML 179337-6X1L 179337-6X500ML
179337-500MLEA 32 EUR InStock
179337-500ML 179337-6X1L 179337-6X500ML
Méthanol ≥99.8% ACS, Riedel-de Haën™
Méthanol
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 1098229
RTECS Number: PC1400000
UNSPSC Code: 12191601
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.7 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.80 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Titrable Acid Max. 0.0003 meq/g
Titrable Base Max. 0.0002 meq/g
KMnO₄ reducing matter complying
Acetone (GC) Max. 0.001 %
Formaldehyde Max. 0.001 %
Acetaldehyde Max. 0.001 %
Mixable with H₂O complying
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Vapor Density 1.11 (vs air)
Vapor Pressure 97.68 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité